ชื่อสินค้า
Palladium on activated charcoal moistened with water, 10% Pd basis (based on dry substance)
หมายเลขสินค้า
75993
ยี่ห้อสินค้า
ALDRICH
CASE番号
น้ำหนักโมเลกุล
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| STABILIZER | ~ 50 % WATER |
| APPEARANCE (COLOR) | Black |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| LOSS ON DRYING | 50 - 60 % |
| ICP ANALYSIS | Pd positive |
| ASSAY (ICP) | 9.0 - 11.0% (based on dry substance) |