ชื่อสินค้า
4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine 99%
หมายเลขสินค้า
C66056
ยี่ห้อสินค้า
ALDRICH
CASE番号
39512-49-7
น้ำหนักโมเลกุล
211.69
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE | WHITE TO TAN POWDER |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE AND STANDARD. |
| TITRATION | 98.5%-101.5% (WITH HCLO4) |
| OR | |
| ELEMENTAL ANALYSIS | CARBON 61.4%-63.3% |
| NITROGEN 6.4%- 6.8% | |
| GAS LIQUID | 98.5% (MINIMUM) |
| APPROVED AUGUST 9, 2004 JSB |