ชื่อสินค้า
1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol 98%
หมายเลขสินค้า
D129003
ยี่ห้อสินค้า
ALDRICH
CASE番号
1072-71-5
น้ำหนักโมเลกุล
150.25
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Off White to Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 97.5 % |
| CARBON CONTENT | 15.6 - 16.4 % |
| NITROGEN CONTENT | 18.2 - 19.1 % |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |