ชื่อสินค้า
Lupeol ≥94%
หมายเลขสินค้า
L5632
ยี่ห้อสินค้า
ALDRICH
CASE番号
545-47-1
น้ำหนักโมเลกุล
426.72
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| PURITY (TLC AREA %) | ≥ 94 % |
| SPECIFIC ROTATION (20/D) | 25.9 - 28.9 Degrees |
| CONCENTRATION | C=1 IN CHLOROFORM |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |