ชื่อสินค้า
Dichloromethane analytical standard
หมายเลขสินค้า
02575
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
75-09-2
น้ำหนักโมเลกุล
84.93
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| STABILIZER | STABILIZED WITH AMYLENE |
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 99.9 % |
| GC STABILIZER | Corresponds to Requirements |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.4230 - 1.4250 |
| WATER (COULOMETR.) | ≤ 0.01 % |
| EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |