ชื่อสินค้า
Butylbenzene analytical standard
หมายเลขสินค้า
19600
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
104-51-8
น้ำหนักโมเลกุล
134.22
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 99.8 % |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.489 - 1.491 |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |