ชื่อสินค้า
(−)-Camphor analytical standard
หมายเลขสินค้า
21293
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
464-48-2
น้ำหนักโมเลกุล
152.23
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless or White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals or Chunk(s) |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 99.0 % |
| SPECIFIC ROTATION (20/D) | -44.0 - -42.0 Degrees |
| CONCENTRATION | C=10 IN ETHANOL |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |