ชื่อสินค้า
(−)-Camphor-10-sulfonic acid purum, ≥98.0% (T)
หมายเลขสินค้า
21365
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
35963-20-3
น้ำหนักโมเลกุล
232.30
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Faint Brown and Faint Beige |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| TITRATION (T) NAOH 1M | 98.0 - 102.0 % |
| THIN LAYER CHROMATOGR. | CORRESPONDS TO STANDARD |
| SPECIFIC ROTATION (20/D) | -21.5 ± 1.0 Degrees |
| CONCENTRATION | C=10 IN WATER |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| RECOMMENDED RETEST PERIOD | 54 MONTHS |