ชื่อสินค้า
Rebaudioside C analytical standard
หมายเลขสินค้า
30987
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
63550-99-2
น้ำหนักโมเลกุล
951.01
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 95.0 % |
| WATER | ≤ 12.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 24 MONTHS |