ชื่อสินค้า
Benzo[a]pyrene solution 100 μg/mL in cyclohexane, analytical standard
หมายเลขสินค้า
31306
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
50-32-8
น้ำหนักโมเลกุล
252.31
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| CONCENTRATION COMP1 | ~ 100 ug/ml |
| SOLVENT | CYCLOHEXANE |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| IDENTIFICATION (GC-MS) | IDENTITY CORRESPONDS |
| DENSITY D20/4 | 0.775 - 0.785 |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.4244 - 1.4284 |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |