ชื่อสินค้า
Buparvaquone VETRANAL®, analytical standard
หมายเลขสินค้า
32154
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
88426-33-9
น้ำหนักโมเลกุล
326.43
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Faint Yellow to Dark Yellow to Dark Beige |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| MELTING POINT | 180 - 185 C |
| WATER | ≤ 1.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |