ชื่อสินค้า
Phenylbutazone-(diphenyl-13C12) VETRANAL®, analytical standard
หมายเลขสินค้า
32493
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
1325559-13-4
น้ำหนักโมเลกุล
320.29
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Off White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 99.0 % |
| MELTING POINT | FOR INFORMATION ONLY |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| RESIDUAL SOLVENTS | ≤ 1.0 % |
| REMARKS | FOR INFORMATION ONLY |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |