ชื่อสินค้า
Ditalimfos solution 100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
หมายเลขสินค้า
32832
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
5131-24-8
น้ำหนักโมเลกุล
299.28
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| CONCENTRATION COMP1 | ~100 ug/ml |
| SOLVENT | ACETONITRILE |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| IDENTIFICATION (LC-MS) | Identity Confirmed |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.3420 - 1.3460 |
| EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |