ชื่อสินค้า
Nitrapyrin PESTANAL®, analytical standard
หมายเลขสินค้า
33372
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
1929-82-4
น้ำหนักโมเลกุล
230.91
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Light Yellow to Light Beige |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 95.0 % |
| MELTING POINT | 57 - 64 C |
| WATER | ≤ 1.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |