ชื่อสินค้า
Acetochlor PESTANAL®, analytical standard
หมายเลขสินค้า
33379
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
34256-82-1
น้ำหนักโมเลกุล
269.77
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow and Colorless to to Light Brown-Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 95.0 % |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.5248 - 1.5288 |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |