ชื่อสินค้า
Aldicarb PESTANAL®analytical standard | 116-06-3
หมายเลขสินค้า
33386
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
116-06-3
น้ำหนักโมเลกุล
190.26
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Light Yellow and Faint Beige to Light Beige and Faint Brown to Light Brown |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| MELTING POINT | 99 - 104 C |
| WATER | ≤ 1.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |