ชื่อสินค้า
15-Acetyldeoxynivalenol solution ~100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
หมายเลขสินค้า
34133
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
88337-96-6
น้ำหนักโมเลกุล
338.35
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| CONCENTRATION COMP1 | ~ 100 ug/ml |
| MEASURING TOLERANCE P± | ≤ 5 ug/ml |
| SOLVENT | ACETONITRILE |
| PURITY (HPLC) COMP1 | ≥ 97.0 % |
| MEASURING TOLERANCE P± COMP1 | ≤ 1.0 % |
| EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |