ชื่อสินค้า
Cymoxanil PESTANAL®, analytical standard
หมายเลขสินค้า
34326
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
57966-95-7
น้ำหนักโมเลกุล
198.18
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Faint Orange to Dark Orange and Faint Brown to Dark Brown |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals or Fibers |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| MELTING POINT | 156 - 164 C |
| WATER | ≤ 1.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |