ชื่อสินค้า
Malathion-(diethyl-d10) PESTANAL®, analytical standard
หมายเลขสินค้า
34514
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
347841-48-9
น้ำหนักโมเลกุล
340.42
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Light Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 98.5 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| ISOTOPIC ENRICHMENT(D) | FOR INFORMATION ONLY |
| RESIDUAL SOLVENTS | ≤ 1.0 % |
| EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |