ชื่อสินค้า
PCB No 28 analytical standard
หมายเลขสินค้า
35601
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
7012-37-5
น้ำหนักโมเลกุล
257.54
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Off White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| IDENTIFICATION (GC-MS) | IDENTITY CORRESPONDS |
| MELTING POINT | 56 - 61 C |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |