ชื่อสินค้า
Imazapyr PESTANAL®, analytical standard
หมายเลขสินค้า
37877
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
81334-34-1
น้ำหนักโมเลกุล
261.28
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Light Yellow to Light Beige |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| MELTING POINT | 170 - 176 C |
| WATER | ≤ 1.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |