ชื่อสินค้า
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal for esterification of fatty acids, ≥95.0% (GC)
หมายเลขสินค้า
40252
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
1188-33-6
น้ำหนักโมเลกุล
147.22
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 95.0 % |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.397 - 1.401 |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |