ชื่อสินค้า
Dimethyl phthalate PESTANAL®, analytical standard
หมายเลขสินค้า
41320
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
131-11-3
น้ำหนักโมเลกุล
194.18
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 99.5 % |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.5150 - 1.5170 |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |