ชื่อสินค้า
4,N,N-Trimethylaniline purum, ≥98.0% (GC)
หมายเลขสินค้า
41700
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
99-97-8
น้ำหนักโมเลกุล
135.21
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow and Colorless to Green-Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| DENSITY D20/4 | 0.934 - 0.938 |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.546 - 1.548 |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| RECOMMENDED RETEST PERIOD | 10 MONTHS |