ชื่อสินค้า
(±)-Epichlorohydrin purum, ≥99% (GC)
หมายเลขสินค้า
45340
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
106-89-8
น้ำหนักโมเลกุล
92.52
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| COLOR (IN APHA) | ≤ 20 APHA |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 99.0 % |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.437 - 1.439 |
| WATER (COULOMETR.) | ≤ 0.10 % |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |