ชื่อสินค้า
Ethion PESTANAL®, analytical standard
หมายเลขสินค้า
45477
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
563-12-2
น้ำหนักโมเลกุล
384.48
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow to Brown-Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 95.0 % |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.5415 - 1.5455 |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |