ชื่อสินค้า
4,4′-Methylene-bis(2-methylaniline) analytical standard
หมายเลขสินค้า
46106
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
838-88-0
น้ำหนักโมเลกุล
226.32
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Light Yellow to Light Beige |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| MELTING POINT | 154 - 160 C |
| WATER | ≤ 1.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |