ชื่อสินค้า
Malachite Green oxalate salt VETRANAL®, analytical standard
หมายเลขสินค้า
46396
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
2437-29-8
น้ำหนักโมเลกุล
463.50
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Green to Very Dark Green |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 95.0 % |
| MELTING POINT | 142 - 152 C |
| WATER | ≤ 2.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |