ชื่อสินค้า
Oxacillin sodium salt monohydrate VETRANAL®, analytical standard
หมายเลขสินค้า
46589
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
7240-38-2
น้ำหนักโมเลกุล
441.43
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Off White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| SPECIFIC ROTATION (20/D) | 180.0 - 220.0 Degrees |
| CONCENTRATION | C=1 in WATER |
| MELTING POINT | 185 - 193 C |
| WATER | ≤ 7.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |