ชื่อสินค้า
Potassium hexafluorosilicate ≥99.0% (T)
หมายเลขสินค้า
60322
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
16871-90-2
น้ำหนักโมเลกุล
220.27
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless or White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| TITRATION (T) NAOH 1M | 99.0 - 101.0 % |
| METAL TRACE ANALYSIS (ICP) | CORRESPONDS TO REQUIREMENTS |
| CALCIUM (ICP) | ≤ 50 mg/kg |
| CADMIUM (ICP) | ≤ 50 mg/kg |
| COBALT (ICP) | ≤ 50 mg/kg |
| COPPER (ICP) | ≤ 50 mg/kg |
| IRON (ICP) | ≤ 100 mg/kg |
| SODIUM (ICP) | ≤ 1000 mg/kg |
| NICKEL (ICP) | ≤ 50 mg/kg |
| LEAD (ICP) | ≤ 50 mg/kg |
| ZINC (ICP) | ≤ 50 mg/kg |
| CHLORIDE (CL) | ≤ 500 mg/kg |
| SULFATE (SO4) | ≤ 200 mg/kg |
| REMARKS | may contain black particles |
| RECOMMENDED RETEST PERIOD | 72 MONTHS |