ชื่อสินค้า
(±)-2-Methyl-1-butanol ≥98.0% (GC)
หมายเลขสินค้า
65990
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
137-32-6
น้ำหนักโมเลกุล
88.15
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| APPEARANCE (TURBIDITY) | Clear |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| GC MINOR COMPONENT 1 (AREA %) | ≤ 2.0 % |
| MINOR COMPONENT 1 | 3-Methyl-1-butanol |
| SPECIFIC ROTATION (20/D) | -0.10 - 0.10 Degrees |
| CONCENTRATION | neat |
| REM. ON OPT. ROTATION | inactive |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.410 - 1.412 |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| RECOMMENDED RETEST PERIOD | 36 MONTHS |