ชื่อสินค้า
M-Gredient® Malt Extract for Biotechnology and Microbiology
หมายเลขสินค้า
70167
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
8002-48-0
น้ำหนักโมเลกุล
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Faint Yellow to Light Yellow to Light Beige |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| CHLORIDE (CL) | CHLORIDE (AS NACL): ≤ 2.0% |
| BIO-TESTS | REDUCING SUGARS (AS MALTOSE): ≥ 60% |
| SOLUBILITY (COLOR) | Light Yellow to Yellow to Brown |
| SOLUBILITY (TURBIDITY) | Clear to Hazy |
| PH | 5.0 - 6.0 (3% IN WATER, AT 25 C) |
| SOLUBILITY (METHOD) | 3% IN WATER |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |