ชื่อสินค้า
Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) glycidyl ether analytical standard
หมายเลขสินค้า
73124
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
13836-48-1
น้ำหนักโมเลกุล
376.87
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | COLORLESS TO GREENISH-YELLOW OR DEEP BROWNISH-YELLOW |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid or Viscous Liquid |
| APPEARANCE (TURBIDITY) | Slightly Hazy to Turbid |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 90.0 % |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.560 - 1.575 |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 24 MONTHS |