ชื่อสินค้า
N-Nitrosoanatabine analytical standard
หมายเลขสินค้า
75281
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
887407-16-1
น้ำหนักโมเลกุล
189.21
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow and Colorless to Orange |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid or Solid |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 97.0 % |
| IDENTIFICATION (LC-MS) | CORRESPONDS TO REQUIREMENTS |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |