ชื่อสินค้า
Methyl palmitate analytical standard
หมายเลขสินค้า
76159
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
112-39-0
น้ำหนักโมเลกุล
270.45
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless or White |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid or Solid |
| PURITY (GC AREA %) | ≥ 98.5 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |