ชื่อสินค้า
Piperidine solution suitable for peptide synthesis, 20% in DMF
หมายเลขสินค้า
80645
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
110-89-4
น้ำหนักโมเลกุล
85.15
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Very Faint Yellow and Colorless to Very Faint Green-Yellow |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| TITRATION (T) HCL 1M | 18.0 - 22.0 % |
| DENSITY D20/4 | 0.928 - 0.932 |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.430 - 1.440 |
| WATER (COULOMETR.) | ≤ 0.1 % |
| RECOMMENDED RETEST PERIOD | 36 MONTHS |