ชื่อสินค้า
Tetrabutylammonium tetraphenylborate for electrochemical analysis, ≥99.0%
หมายเลขสินค้า
86897
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
15522-59-5
น้ำหนักโมเลกุล
561.69
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless or White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| TITRATION (NT) HCLO4 0.1M | 99.0 - 101.0 % |
| MELTING POINT | 233 - 237 C |
| SOLUBILITY (COLOR) | Colorless |
| SOLUBILITY (TURBIDITY) | Clear |
| SOLUBILITY (METHOD) | 1G IN 10ML ACETONITRILE |
| LOSS ON DRYING | ≤ 0.5 % |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| CYCLIC VOLTAMMOGRAM | CORRESPONDS TO STANDARD CV |