ชื่อสินค้า
Oleuropein analytical standard
หมายเลขสินค้า
92167
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
32619-42-4
น้ำหนักโมเลกุล
540.51
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Faint Yellow and Faint Beige |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Solid or Crystals or Crystalline Chunk(s) or Chunk(s) |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| CARBON CONTENT | 55.55 % (THEORY) |
| HYDROGEN CONTENT | 5.97 % (THEORY) |
| REM. ON ELEMENTAL ANALYSIS | CORRESPONDS TO WATER CONTENT ≤ 5.0 % |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |