ชื่อสินค้า
4-Hydroxytamoxifen (E) and (Z) isomers (50:50), analytical standard
หมายเลขสินค้า
94873
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
68392-35-8
น้ำหนักโมเลกุล
387.51
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Off White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 97.5 % |
| WATER | ≤ 5.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |