ชื่อสินค้า
Brombuterol hydrochloride VETRANAL®, analytical standard
หมายเลขสินค้า
94972
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
21912-49-2
น้ำหนักโมเลกุล
402.55
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Off White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 99.0 % |
| MELTING POINT | 225 - 231 C |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| RESIDUAL SOLVENTS | ≤ 1.0 % |
| EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |