ชื่อสินค้า
D-(−)-Tartaric acid puriss., unnatural form, ≥99.0% (T)
หมายเลขสินค้า
95320
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
147-71-7
น้ำหนักโมเลกุล
150.09
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless or White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| TITRATION (T) NAOH 1M | 99.0 - 101.0 % |
| SPECIFIC ROTATION (20/D) | -13.5 ± 0.5 Degrees |
| CONCENTRATION | C=10 IN WATER |
| MELTING POINT | 167 - 171 C |
| SOLUBILITY (COLOR) | Colorless |
| SOLUBILITY (TURBIDITY) | Clear |
| SOLUBILITY (METHOD) | 1G IN 10ML WATER |
| RESIDUE ON IGNITION | ≤ 0.05 % |
| CARBON CONTENT | 32.01 % (THEORY) |
| HYDROGEN CONTENT | 4.03 % (THEORY) |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |