ชื่อสินค้า
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde oxime ≥98.0% (HPLC)
หมายเลขสินค้า
97024
ยี่ห้อสินค้า
SIAL
CASE番号
7470-09-9
น้ำหนักโมเลกุล
187.19
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Faint Red |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| CARBON CONTENT | 70.58 % (THEORY) |
| HYDROGEN CONTENT | 4.85 % (THEORY) |
| NITROGEN CONTENT | 7.48 % (THEORY) |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| RECOMMENDED RETEST PERIOD | 36 MONTHS |