ชื่อสินค้า
Anti-BCL2 antibody produced in rabbit affinity isolated antibody
หมายเลขสินค้า
AV01005
ยี่ห้อสินค้า
SIGMA
CASE番号
น้ำหนักโมเลกุล
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| Concentration | 0.5-1 mg/ml |
| ELISA | Not Verified |
| Western Blotting | Antibody dilution: 1 µg/ml |
| Immunohistochemistry | Not Verified |
| Immunofluorescence | Not Verified |
| Immunoprecipitation | Not Verified |
| Flow Cytometry | Not Verified |
| Chromatin Immunoprecipitation | Not Verified |