ชื่อสินค้า
Fluorescein isothiocyanate–dextran average Mw 59,000-77,000
หมายเลขสินค้า
FD70
ยี่ห้อสินค้า
SIGMA
CASE番号
60842-46-8
น้ำหนักโมเลกุล
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Light Yellow to Dark Yellow to Dark Orange |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| Molecular Weight Mw (GPC-Analysis) | 59000 - 77000 |
| Degree of Substitution | mol FITC/mol of Glucose |