ชื่อสินค้า
1-Hexacosanol ≥97% (capillary GC)
หมายเลขสินค้า
H2139
ยี่ห้อสินค้า
SIGMA
CASE番号
506-52-5
น้ำหนักโมเลกุล
382.71
ทดสอบ
ข้อกำหนด
APPEARANCE (COLOR)White
APPEARANCE (FORM)Powder
PURITY (GC AREA %)≥ 96.5 %
SOLUBILITY (COLOR)Colorless
SOLUBILITY (TURBIDITY)Clear
SOLUBILITY (METHOD)50 MG/ML IN ETHANOL
CARBON CONTENT78.8 - 84.4 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE