ชื่อสินค้า
Medium 199 With Hanks′ salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
หมายเลขสินค้า
M7653
ยี่ห้อสินค้า
SIGMA
CASE番号
น้ำหนักโมเลกุล
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| Appearance (Turbidity) | Clear |
| Appearance (Form) | Solution |
| pH @25C | 7.0 - 7.6 |
| Osmolality | 273 - 302 mOs/kg |
| Cell Culture Testing - MTT | Pass |
| Cell Line | Cell Line - Cell Types |
| Sterility by current USP/EP | Pass |
| Endotoxin Level | <= 1 EU/ml |
| Glucose Concentration | 0.9 - 1.1 g/l |