ชื่อสินค้า
Pirbuterol acetate VETRANAL®, analytical standard
หมายเลขสินค้า
32142
ยี่ห้อสินค้า
sial
CASE番号
65652-44-0
น้ำหนักโมเลกุล
300.35
ทดสอบ
ข้อกำหนด
APPEARANCE (COLOR)White to Light Yellow to Light Beige
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
PURITY (HPLC AREA %)≥ 99.0 %
MELTING POINTFOR INFORMATION ONLY
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
RESIDUAL SOLVENTS≤ 1.0 %
EXPIRY PERIOD60 MONTHS