ชื่อสินค้า
Fluazinam PESTANAL®, analytical standard
หมายเลขสินค้า
34095
ยี่ห้อสินค้า
sial
CASE番号
79622-59-6
น้ำหนักโมเลกุล
465.09
ทดสอบ
ข้อกำหนด
APPEARANCE (COLOR)White to Yellow and Faint Orange to Light Orange
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
PURITY (HPLC AREA %)≥ 98.0 %
MELTING POINT114 - 120 C
WATER≤ 1.0 %