ชื่อสินค้า
2-Methyltetrahydrofuran analytical standard
หมายเลขสินค้า
85488
ยี่ห้อสินค้า
sial
CASE番号
96-47-9
น้ำหนักโมเลกุล
86.13
ทดสอบ
ข้อกำหนด
STABILIZERSTABILIZED WITH ~0.025 % 2,6-DI-TERT-BUTYL-4-METHYLPHENOL
APPEARANCE (COLOR)Colorless
APPEARANCE (FORM)Liquid
PURITY (GC AREA %)≥ 99.5 %
REFRACTIVE INDEX N20/D1.405 - 1.407