ชื่อสินค้า
Atto 495 BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
หมายเลขสินค้า
16951
ยี่ห้อสินค้า
sigma
CASE番号
น้ำหนักโมเลกุล
ทดสอบ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Red to Very Dark Red and Red-Brown and Brown-Red |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| PURITY (HPCE AREA %) | ≥ 98.0 % |
| SOLUBILITY (COLOR) | FOR INFORMATION |
| SOLUBILITY (TURBIDITY) | Clear |
| SOLUBILITY (METHOD) | 1 mg/ml in DMSO |
| EMISSION MAXIMUM | 526 ± 5 nm |
| REMARKS ON LUMINESCENCE | Ex. 499 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 |